Hoechst 33342 maleimide
Fournisseur: AAT BIOQUEST
17672
AATB17672EA 386 EUR InStock
AATB17672
Hoechst 33342 maleimide
Hoechst 33342 maleimide
Hoechst 33342 maleimide is an excellent building block for developing site-specific nucleic acid probes.
  • Stable for 24 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité