Hoechst 33342 alkyne
Fournisseur: AAT BIOQUEST
17673
AATB17673EA 386 EUR InStock
AATB17673
Hoechst 33342 alkyne
Hoechst 33342 alkyne
Hoechst 33342 alkyne is an excellent building block for developing site-specific nucleic acid probes via the well-known click chemistry, i.e., Copper-Catalyzed Azide–Alkyne Cycloaddition (CuAAC).
  • Stable for 24 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité