Gelite™ Safe DNA Gel Stain *10000X Water Solution*
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
17699
AATB17699EA 20.9 EUR InStock
AATB17699
Gelite™ Safe DNA Gel Stain *10000X Water Solution*
Colorants Colorants pour gels d'electrophorèse
Gelite™ Safe has been developed specifically to be less hazardous than EtBr for staining DNA in agarose and acrylamide gels with much higher sensitivity.
  • Stable for 12 months
AAT Bioquest is committed to designing our products to be environment-friendly.
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité