Gelite™ Safe DNA Gel Stain *GelRed Replacement, 10000X in Water*
Fournisseur: AAT BIOQUEST
17708
AATB17708EA 138 EUR InStock
AATB17708
Gelite™ Safe DNA Gel Stain *GelRed Replacement, 10000X in Water*
Colorants Colorants pour gels d'electrophorèse
Gelite™ Safe has been developed specifically to be less hazardous than EtBr for staining DNA in agarose and acrylamide gels with much higher sensitivity.
  • Stable for 12 months
AAT Bioquest is committed to designing our products to be environment-friendly.
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité