L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Gelite™ 100 bp to 1 kb DNA Ladder
Fournisseur: AAT BIOQUEST
17760
AATB17760EA 133 EUR InStock
AATB17760
Gelite™ 100 bp to 1 kb DNA Ladder
Réactifs d'électrophorèse Marqueurs de poids moléculaires
The Gelite™ 100 bp to 1 kb DNA ladder is designed to help size and estimate the mass of double-stranded DNA and PCR products within the 100 to 10000 base pair range on agarose or polyacrylamide gels.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house.
Attention: For research use only.
New Product
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Gelite™ 100 bp - 1 kb DNA ladder 0,5 mL AATB17760
New Product
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité