Cyanine 5.5 azide ≥95% [equivalent to Cy5.5® azide]
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Synonyms: Cy5.5 azide
178
AATB178EA 383 EUR InStock
AATB178
Cyanine 5.5 azide ≥95% [equivalent to Cy5.5® azide]
Cyanine 5.5 azide
A variety of cyanine 5.5 (Cy5.5®) dyes has been used to label biological molecules for fluorescence imaging and other fluorescence-based biochemical analysis.
  • Multiple Bioconjugation Applications
  • Excellent Quality
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité