XFD546 acid sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
1791
AATB1791EA 439 EUR InStock
AATB1791
XFD546 acid sonde fluorescente
XFD546 acid
XFD546 is manufactured by AAT Bioquest, and it has the same chemical structure of Alexa Fluor® 546 (Alexa Fluor® is the trademark of ThermoFisher).
  • pH-insensitive
  • High photostability
  • Brighter signal
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité