XFD532 acid sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
1795
AATB1795EA 614 EUR InStock
AATB1795
XFD532 acid sonde fluorescente
XFD532 acid
XFD532 is manufactured by AAT Bioquest, and it has the same chemical structure of Alexa Fluor® 532 (Alexa Fluor® is the trademark of ThermoFisher).
  • pH-insensitive
  • High photostability
  • Brighter signal
MW: 626,7 g/mol
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité