XFD647 acid
Fournisseur: AAT BIOQUEST
1797
AATB1797EA 619 EUR InStock
AATB1797
XFD647 acid
XFD647 acid
XFD647 acid is the same molecule to the Alexa Fluor® 647 acid (Alexa Fluor® is the trademark of ThermoFisher).
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité