ProLite™ His-Tag Protein Gel Staining Kit
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
18010
AATB18010EA 546 EUR InStock
AATB18010
ProLite™ His-Tag Protein Gel Staining Kit
Protéines expression Réactifs pour l'expression protéique
This kit requires very little hands-on time, allowing for rapid protein expression screening in a variety of gel types using an imaging equipment with a standard FITC filter.
  • Green fluorescence
  • Compatible with standard FITC filter
Kit provides a fast, sensitive, and highly specific fluorescent stain for visualizing His-tagged fusion proteins directly in a polyacrylamide gel following electrophoresis
It detects nanogram of His-tagged proteins directly in gels, thus eliminating the additional western blotting step.
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité