ProLite™ 5 to 245 kD Protein Ladder
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
18015
AATB18015EA 127 EUR InStock
AATB18015
ProLite™ 5 to 245 kD Protein Ladder
Réactifs d'électrophorèse Marqueurs de poids moléculaires
The ProLite™ 5 to 245 kD protein ladder is a high-quality three-colour protein standard consisting of 13 prestained proteins.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house.
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité