3-ICG-acyl-1,3-thiazolidine-2-thione (ICG-ATT) ≥90%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
181
AATB181EA 590 EUR InStock
AATB181
3-ICG-acyl-1,3-thiazolidine-2-thione (ICG-ATT) ≥90%
3-ICG-acyl-1,3-thiazolidine-2-thione (ICG-ATT)
Indocyanine green (ICG) is a cyanine dye used in medical diagnostics.
  • Dependable invivo imaging applications
  • Infrared absorption wavelength
  • Ideal for bioconjugation
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité