XFD532 NHS Ester sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
1819
AATB1819EA 307 EUR InStock
AATB1819
XFD532 NHS Ester sonde fluorescente
XFD532 NHS Ester
XFD532 NHS Ester (Succinimidyl Ester) is the same molecule to the Alexa Fluor® 532 NHS Ester (Alexa Fluor® is the trademark of ThermoFisher).
  • pH-insensitive
  • High photostability
  • Brighter signal
MW: 723,77 g/mol
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité