XFD546 NHS Ester sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
1820
AATB1820EA 280 EUR InStock
AATB1820
XFD546 NHS Ester sonde fluorescente
XFD546 NHS Ester
XFD546 is manufactured by AAT Bioquest, and it has the same chemical structure of Alexa Fluor® 546 (Alexa Fluor® is the trademark of ThermoFisher).
  • pH-insensitive
  • High photostability
  • Brighter signal
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité