ICG-PEG12-OSu ≥90%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
185
AATB185EA 590 EUR InStock
AATB185
ICG-PEG12-OSu ≥90%
ICG-PEG12-OSu
Indocyanine green (ICG) is a cyanine dye used in medical diagnostics.
  • Dependable invivo imaging applications
  • Infrared absorption wavelength
  • Ideal for bioconjugation
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité