XFD350 C5 Maleimide sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
1870
AATB1870EA 307 EUR InStock
AATB1870
XFD350 C5 Maleimide sonde fluorescente
XFD350 C5 Maleimide
XFD350 C5 maleimide is the same molecule to the Alexa Fluor® 350 C5 maleimide (Alexa Fluor® is the trademark of ThermoFisher).
  • pH-insensitive
  • High photostability
  • Brighter signal
MW: 578,68 g/mol
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe5254f46b075d6619903f634c4a3c81607b66bb&vid=81c3dee83adc2352aa2998372b3ec29797a7684e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité