XFD488 C5 Maleimide sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
1878
AATB1878EA 307 EUR InStock
AATB1878
XFD488 C5 Maleimide sonde fluorescente
XFD488 C5 Maleimide
XFD488 C5 Maleimide is the same molecule to the Alexa Fluor® 488 C5 Maleimide (Alexa Fluor® is the trademark of ThermoFisher).
  • pH-insensitive
  • High photostability
  • Brighter signal
MW: 720,66 g/mol
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d07ac305b3c925ca8b9747409ac3fafee846c57c&vid=ad41913df989fd089577cd7e6afd9bd6c43bb469&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité