ICG acid ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
189
AATB189EA 295 EUR InStock
AATB189
ICG acid ≥95%
ICG acid
Indocyanine green (ICG) is a cyanine dye used in medical diagnostics.
  • Dependable in vivo imaging applications
  • Infrared absorption wavelength
  • Ideal for bioconjugation
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité