XFD594 C5 Maleimide sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
1891
AATB1891EA 295 EUR InStock
AATB1891
XFD594 C5 Maleimide sonde fluorescente
XFD594 C5 Maleimide
XFD594 C5 Maleimide is the same molecule to Alexa Fluor® 594 C5 Maleimide (Alexa Fluor® is the trademark of ThermoFisher).
  • pH-insensitive
  • High photostability
  • Brighter signal
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd8a46bad00f9438fd7d8250d73b81cce245b17e&vid=1eb7c136d392b3ae45c6d1a0b717d5b1832853c9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité