XFD660 maleimide
Fournisseur: AAT BIOQUEST
1892
AATB1892EA 309 EUR InStock
AATB1892
XFD660 maleimide
XFD660 maleimide
XFD660, synthesized by AAT Bioquest, is chemically identical to Alexa Fluor® 660 (a ThermoFisher trademark).
  • Stable for 24 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité