XFD647 azide
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
1896
AATB1896EA 266 EUR InStock
AATB1896
XFD647 azide
XFD647 azide
XFD647 is manufactured by AAT Bioquest, and it has the same chemical structure of Alexa Fluor® 647 (Alexa Fluor® is the trademark of ThermoFisher).
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité