XFD488 Hydroxylamine sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
1900
AATB1900EA 442 EUR InStock
AATB1900
XFD488 Hydroxylamine sonde fluorescente
XFD488 Hydroxylamine
XFD488 Hydroxylamine is the same molecule to Alexa Fluor® 488 Hydroxylamine with higher purity (Alexa Fluor® is the trademark of ThermoFisher).
  • pH-insensitive
  • High photostability
  • Brighter signal
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité