ReadiUse™ TCA Deproteinization Sample Preparation Kit
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
19501
AATB19501EA 221 EUR InStock
AATB19501
ReadiUse™ TCA Deproteinization Sample Preparation Kit
Tests Essais protéiniques
The analysis of amino acids, ions, metabolites and other small molecules is frequently hindered by the interference of lipids, protein and enzymes present in biofluids, cell and tissue lysates.
  • Contains all necessary components
  • Useful for preparing small molecules
  • Can be used in small- and large-scale
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité