ReadiLink™ xtra Rapid Cy3 Antibody Labeling Kit *BSA-Compatible* (2 Labelings)
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
1971
AATB1971EA 280 EUR InStock
AATB1971
ReadiLink™ xtra Rapid Cy3 Antibody Labeling Kit *BSA-Compatible* (2 Labelings)
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
ReadiLink™ xtra rapid antibody labelling kits require essentially only 2 simple mixing steps without a column purification needed.
  • Contains all essential components
  • Minimal hands on time
  • Ready to use
  • Robust and simple antibody labeling protocol
  • No column purification required
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité