ReadiLink™ xtra Rapid XFD488 Antibody Labelling Kit *BSA-Compatible, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488* (2 Labelings)
Fournisseur: AAT BIOQUEST
1978
AATB1978EA 292 EUR InStock
AATB1978
ReadiLink™ xtra Rapid XFD488 Antibody Labelling Kit *BSA-Compatible, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488* (2 Labelings)
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
XFD488 is manufactured by AAT Bioquest, and it has the same chemical structure of Alexa Fluor® 488 (Alexa Fluor® is the trademark of ThermoFisher).
  • Contains all essential components
  • Minimal hands on time
  • Ready to use
  • Robust and simple antibody labeling protocol
  • No column purification required
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité