ReadiLink™ xtra Rapid XFD750 Antibody Labelling Kit *BSA-Compatible, XFD750 Same Structure to Alexa Fluor™ 750* (2 Labellings)
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
1988
AATB1988EA 280 EUR InStock
AATB1988
ReadiLink™ xtra Rapid XFD750 Antibody Labelling Kit *BSA-Compatible, XFD750 Same Structure to Alexa Fluor™ 750* (2 Labellings)
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
XFD750 is manufactured by AAT Bioquest, and it has the same chemical structure of Alexa Fluor® 750 (Alexa Fluor® is the trademark of ThermoFisher).
  • Contains all essential components
  • Minimal hands on time
  • Ready to use
  • Robust and simple antibody labelling protocol
  • No column purification required
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité