Fluorescéine sodium ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: 3',6'-Dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one, disodium salt, Acid Yellow 73, Yellow No. 8, Fluorescein sodium salt, 2-(6-hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)benzoic acid disodium salt, Disodium 2-(3-oxo-6-oxidoxanthen-9-yl)benzoate
2
AATB2EA 120 EUR InStock
AATB2
Fluorescéine sodium ≥95%
Fluorescéine sodium
Fluorescein, disodium salt is water-soluble version of fluorescein (see product #1).
Formule: C₂₀H₁₀Na₂O₅
MW: 376,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00167039
Numéro CAS: 518-47-8
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité