FluoroQuest™ Fluorescence Quantum Yield Determination Kit *Optimized for Bioconjugates* (1 kit)
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
20
AATB20EA 1420 EUR InStock
AATB20
FluoroQuest™ Fluorescence Quantum Yield Determination Kit *Optimized for Bioconjugates* (1 kit)
Tests Tests à l'acide nucléique
When a fluorophore absorbs a photon of light, an energetically excited state is formed.
  • Robust protocol
  • Contains all necessary components
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité