5-(4,6-Dichlorotriazinyl)aminofluorescein pour la biologie moléculaire
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: 5-DTAF
200
AATB200EA 153 EUR InStock
AATB200
5-(4,6-Dichlorotriazinyl)aminofluorescein pour la biologie moléculaire
5-(4,6-Dichlorotriazinyl)aminofluorescein
The 5-isomer of fluorescein dichlorotriazine (5-DTAF) is highly reactive with proteins.
  • Useful for multiple applications
Formule: C₂₃H₁₂Cl₂N₄O₅
MW: 495,28 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 51306-35-5
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité