FluoroQuest™ Anti-Fading Kit II *Optimized for Plate Imaging* (1 Kits)
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
20003
AATB20003EA 146 EUR InStock
AATB20003
FluoroQuest™ Anti-Fading Kit II *Optimized for Plate Imaging* (1 Kits)
Colorants Réactifs pour la microscopie et la coloration
When exposed to excitation light, fluorescence intensity of dyes decreases due to their photooxidation or other photoreactions.
  • Preserves fluorescence
  • Prevents photobleaching
  • Ready to use
  • Contains all necessary components
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité