FluoroQuest™ Mounting Medium with DAPI (50 ml)
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
20004
AATB20004EA 146 EUR InStock
AATB20004
FluoroQuest™ Mounting Medium with DAPI (50 ml)
Colorants Réactifs pour la microscopie et la coloration
FluoroQuest™ with DAPI is an aqueous mounting medium for preserving fluorescence of tissue and cell smears.
  • Contains DNA/RNA counterstain DAPI
  • Improves and sustains fluorescence
  • Stable for extended storage
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité