FluoroQuest™ Anti-Fading Mounting Medium with DAPI (20 ml)
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
20005
AATB20005EA 280 EUR InStock
AATB20005
FluoroQuest™ Anti-Fading Mounting Medium with DAPI (20 ml)
Colorants Réactifs pour la microscopie et la coloration
FluoroQuest™ with DAPI is an aqueous mounting medium for preserving fluorescence of tissue and cell smears.
  • Preserves fluorescence
  • Prevents photobleaching
  • Contains nuclear counterstain for convenience
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité