FluoroQuest™ Fluorescence Signal Enhancing Solution (5 ml)
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
20006
AATB20006EA 146 EUR InStock
AATB20006
FluoroQuest™ Fluorescence Signal Enhancing Solution (5 ml)
Colorants Réactifs pour la microscopie et la coloration
When proteins are conjugated to fluorescent organic dyes, fluorescence emission of the dye molecules is usually decreased, sometimes up to 50 to 70%.
  • Significantly improved signal intensity
  • Suitable for all fluorescence platforms
  • Multiple applications
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité