FluoroQuest™ Antifade Mounting Medium
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
20007
AATB20007EA 147 EUR InStock
AATB20007
FluoroQuest™ Antifade Mounting Medium
Colorants Réactifs pour la microscopie et la coloration
FluoroQuest™ Antifade mounting medium is a specialised and stable formula that effectively preserves fluorescence by preventing rapid photobleaching of fluorescent proteins and dyes.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house.
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité