FluoroQuest™ PLUS Antifade Mounting Medium
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
20008
AATB20008EA 173 EUR InStock
AATB20008
FluoroQuest™ PLUS Antifade Mounting Medium
Colorants Réactifs pour la microscopie et la coloration
FluoroQuest™ PLUS Antifade mounting medium, the latest breakthrough in non-setting media technology, provides unparalleled protection against fading throughout the visible spectrum, including far-red wavelengths.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house.
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité