ReadiUse™ Microscope Mounting Solution (50 ml)
Fournisseur: AAT BIOQUEST
20009
AATB20009EA 120 EUR InStock
AATB20009
ReadiUse™ Microscope Mounting Solution (50 ml)
Colorants Réactifs pour la microscopie et la coloration
The mounting medium is the solution in which the specimen is embedded, generally under a cover glass.
  • Non-reactive
  • Long-term stability
  • Minimal hands-on time
  • Ready to use
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité