4-Dimethylaminoazobenzene-4'-carboxylic acid ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: 4-Dimethylaminoazobenzene-4-carboxylic Acid, DABCYL acid, Para Methyl Red, p-Methyl Red
2001
AATB2001EA 230 EUR InStock
AATB2001
4-Dimethylaminoazobenzene-4'-carboxylic acid ≥95%
4-Dimethylaminoazobenzene-4'-carboxylic acid
DABCYL acid is one of the most popular acceptors for developing FRET-based nucleic acid probes suh as Molecular Beacon-based PCR probes.
Formule: C₁₅H₁₅N₃O₂
MW: 269,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00058988
Numéro CAS: 6268-49-1
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité