Formaldéhyde solution 4%, ReadiUse™ réactif fixateur
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
20010
AATB20010EA 120 EUR InStock
AATB20010
Formaldéhyde solution 4%, ReadiUse™ réactif fixateur
Formaldéhyde
All our ReadiUse™ reagents require minimal hands-on time.
  • Non-reactive
  • Long-term stability
  • Minimal hands-on time
  • Ready to use
Attention: For research use only.
Formule: CH₂O
Numéro MDL: MFCD00003274
Numéro CAS: 50-00-0
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité