HHBS [Hanks' Buffer with 20 mM HEPES] (100 ml)
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
20011
AATB20011EA 115 EUR InStock
AATB20011
HHBS [Hanks' Buffer with 20 mM HEPES] (100 ml)
Buffers Tampons de culture de tissus
Hank's Balanced Salt Solution with 20 mM Hepes buffer (HHBS) is used for a variety of cell culture applications, such as washing cells, transporting cells or tissue samples, diluting cells for counting, and preparing reagents.
  • Excellent buffering capacity
  • Highly cited
  • Protocol available
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité