Annexin V, FITC Labelled
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
20032
AATB20032EA 386 EUR InStock
AATB20032
Annexin V, FITC Labelled
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
Annexins are a family of proteins that bind to phospholipid membranes in the presence of calcium.
  • Stable for six months
Quality tested in-house.
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité