Pluronic® F-127 20% dans le DMSO
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
20052
AATB20052EA 120 EUR InStock
AATB20052
Pluronic® F-127 20% dans le DMSO
Poloxamer 407 (Pluronic® F-127)
Pluronic® F-127 is a nonionic surfactant that is 100% active and relatively non-toxic to cells, and frequently used with dye AM esters to improve their water solubility.
  • Extremely common surfectant
  • Multiple applications
  • DMSO solution
Attention: For research use only.
Formule: HO(C₂H₄O)a(C₃H₆O)b(C₂H₄O)aH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082049
Numéro CAS: 9003-11-6
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité