Probenecid ≥95% testé pour la Culture cellulaire
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
20060
AATB20060EA 115 EUR InStock
AATB20060
Probenecid ≥95% testé pour la Culture cellulaire
Probenecid
Probenecid is an inhibitor of organic-anion transporters located in cell membranes.
Formule: C₁₃H₁₉NO₄S
Numéro MDL: MFCD00038402
Numéro CAS: 57-66-9
ONU: 3249
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité