4-[(Dipropylamino)sulphonyl]benzoic acid sodium salt, soluble dans l'eau, ReadiUse™
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
20061
AATB20061EA 221 EUR InStock
AATB20061
4-[(Dipropylamino)sulphonyl]benzoic acid sodium salt, soluble dans l'eau, ReadiUse™
4-[(Dipropylamino)sulphonyl]benzoic acid sodium salt
Probenecid is an inhibitor of organic-anion transporters located in cell membranes.
  • No naoh required
  • Ready to use in three formats
  • Decreases calcium assay background
Attention: For research use only.
Formule: C₁₃H₁₈NO₄SNa
Numéro CAS: 23795-03-1
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité