Probenecid 25 mM en solution aqueuse stabilisé, ReadiUse™
Fournisseur: AAT BIOQUEST
20062
AATB20062EA 221 EUR InStock
AATB20062
Probenecid 25 mM en solution aqueuse stabilisé, ReadiUse™
Probenecid
Each vial is diluted with 90 ml buffer to make 2.5 mM final concentration of probenecid for your assays.
  • Convenient to use
AAT Bioquest offer the convenient Readiuse™ water-soluble and heat-stable probenecid in the format of a powder, solution or tablet.
Formule: C₁₃H₁₉NO₄S
Numéro MDL: MFCD00038402
Numéro CAS: 57-66-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité