Annexin V, XFD488 Conjugate
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
20092
AATB20092EA 295 EUR InStock
AATB20092
Annexin V, XFD488 Conjugate
Tests Tests cellulaires
XFD488 is manufactured by AAT Bioquest, and it has the same chemical structure of Alexa Fluor® 488 (Alexa Fluor® is the trademark of ThermoFisher).
  • High stability
  • In-house quality control
  • Multiple research applications
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité