Annexin V, XFD594 Conjugate
Fournisseur: AAT BIOQUEST
20096
AATB20096EA 307 EUR InStock
AATB20096
Annexin V, XFD594 Conjugate
Tests Tests cellulaires
XFD594 is manufactured by AAT Bioquest, and it has the same chemical structure of Alexa Fluor® 594 (Alexa Fluor® is the trademark of ThermoFisher).
  • High stability
  • In-house quality control
  • Multiple research applications
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité