Cell Meter™ Live Cell Caspase 3/7 Imaging Kit *Green Fluorescence*
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
20130
AATB20130EA 422 EUR InStock
AATB20130
Cell Meter™ Live Cell Caspase 3/7 Imaging Kit *Green Fluorescence*
Tests Tests cellulaires
Cell Meter™ Live Cell No Wash Caspase 3/7 Imaging Kit uses our recently developed cell-permeable fluorogenic caspase substrate, ApoSight™ Green Caspase 3/7, the first fluorogenic probe, for the direct detection of caspase activities in live cells.
  • Based on FMK inhibitor
  • Direct caspase detection
  • Suitable for all major fluorescence platforms
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité