6-Carboxy-2',4,4',5',7,7'-hexachlorofluorescein succinimidyl ester (6-HEX SE) isomère unique ≥90%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Synonyms: 6-HEX, NHS ester
202
AATB202EA 230 EUR InStock
AATB202
6-Carboxy-2',4,4',5',7,7'-hexachlorofluorescein succinimidyl ester (6-HEX SE) isomère unique ≥90%
6-Carboxy-2',4,4',5',7,7'-hexachlorofluorescein succinimidyl ester (6-HEX SE)
6-HEX, SE is the amine-reactive succinimidyl ester of 6-HEX acid.
  • Useful for Genetic Research
  • Excellent Quality
Attention: For research use only.
Formule: C₂₅H₉Cl₆NO₉
MW: 680,06 g/mol
Numéro CAS: 2129651-79-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité