N-(2,4-Dinitrophenyl)-6-aminohexanoic acid
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: 6-((2,4-Dinitrophenyl)amino)hexanoic acid, Dnp-ε-Amino-N-Caproic Acid, DNP-X acid, N-Dnp-6-aminohexanoic Acid
2020
AATB2020EA 152 EUR InStock
AATB2020
N-(2,4-Dinitrophenyl)-6-aminohexanoic acid
N-(2,4-Dinitrophenyl)-6-aminohexanoic acid
An amine-reactive building block for developing a probe that can be recognized by anti-DNP antibodies; Also an excellent amine-reactive FRET quencher paired with Trp or Tyr.
Formule: C₁₂H₁₅N₃O₆
MW: 297,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038470
Numéro CAS: 10466-72-5
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité