N-Succinimidyl 6-(2,4-Dinitroanilino)hexanoate ≥90%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
2021
AATB2021EA 152 EUR InStock
AATB2021
N-Succinimidyl 6-(2,4-Dinitroanilino)hexanoate ≥90%
N-Succinimidyl 6-(2,4-Dinitroanilino)hexanoate
An amine-reactive building block for developing a probe that can be recognized by anti-DNP antibodies; Also an excellent amine-reactive FRET quencher paired with Trp or Tyr.
Formule: C₁₆H₁₈N₄O₈
MW: 394,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191630
Numéro CAS: 82321-04-8
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité